Beskrivning
- Dubbelsidigt verktyg
- Öppnar standardrör på 1,5 mL, 2 mL och 2,2 mL med en ände
- Gaffelblad i andra änden öppnar mindre storlekar (250 μL, 400 L μoch 550 μL)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dubbelsidigt verktyg |
| Objektbeskrivning |
|
| Avsluta | Oglaserad |
| Produkttyp | Mikrocentrifugröröppnare |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Öppning av alla storlekar av mikrocentrifugrör |
| Längd (metrisk) | 7.9cm |
| Längd (engelska) | 3,12 tum. |