Läs mer
Bel-Art™ Objektglasbricka för mikroskop
Produktkod. 10126903
Change view
Lagrar 20 standard 1 x 3 tum. (25 x 75 mm) diabilder
Produktkod.
10126903 Lagrar 20 standard 1 x 3 tum. (25 x 75 mm) diabilder
1 options
Produktkod. 10126903 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H445810000
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit polystyrenbakgrund ger bra visuell kontrast för att se färgämnen och fläckar
  • Förvarar diabilder i horisontellt läge för full synlighet
  • Behändig fingerutskärning förenklar borttagning av objektglas
  • Varje bricka lagrar 20 standard 1 x 3 tum. (25 x 75 mm) diabilder
  • Kan användas självständigt eller bekvämt förvaras i skjutbricka-skåpet (fabriknr. 445830000, säljs separat)
  • Mått: 6,5 x 13,5 tum. (17 x 34 cm)
Specifikationer
Typ Skjut förvaringsfack
Glidkapacitet 20
Färg Vitt
Enheten håller 20
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Material Polystyren