Läs mer
Bel-Art™ Miniförstoringsglas
Produktkod. 10216204
Change view
Förstoring:
1,75x
Produktkod. Förstoring
10216204 1,75x
1 options
Produktkod. 10216204 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    2689.71 SEK / Paket med 1
    Save 545.29 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ger handsfree 1,75X förstoring av objektglas, tallrikar eller geler placerade på Mini Light Box II
  • Lutar för optimal visning
  • Mått 10,5 x 14,3 x 17,2 cm H
  • Även användbar för visning av röntgenfilmer, färgade geler, diabilder eller text
Specifikationer
För användning med (applikation) Förstorad observation av petriskålar, diabilder, geler eller text
För användning med (utrustning) Scienceware™ Mini Ljuslåda II
Höjd (engelska) 6,7 tum
Höjd (metrisk) 17.2 cm
Längd (engelska) 6,25 tum.
Längd (metrisk) 15.8 cm
Vikt (engelska) 13 oz.
Vikt (metrisk) 368.5 g
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 14.9 cm
Diameter (engelsk) Lins 5,5 tum
Diameter (metrisk) lins 140 mm
Förstoring 1,75x
Material Glaslins
Produkttyp Förstoringsglas, Mini