Läs mer
Bel-Art™ Mini Samplerskedar
Produktkod. 15500112 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,05 ml
0.1 mL
0,25 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15500112
Brand: Bel-Art™ F367210100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik korskontaminering genom att använda en annan sked för varje prov
  • Dessa minimått för engångsbruk är designade för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material
  • Tillverkad av vit slagkraftig polystyrenplast
  • Alla sterila produkter är partistämplade för korrekt spårning
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material
Inkluderar Rundad skål och tunn handtagshals
Material Polystyren