Läs mer
Bel-Art™ Mini Samplerskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,05 ml
0.1 mL
0,25 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dessa minimått för engångsbruk är designade för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material
- Tillverkad av vit slagkraftig polystyrenplast
- Alla sterila produkter är partistämplade för korrekt spårning
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 0.1 mL |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material |
| Inkluderar | Rundad skål och tunn handtagshals |
| Material | Polystyren |