Läs mer
Bel-Art™ Mini Samplerskedar
Produktkod. 15590102 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,05 ml
0.1 mL
0,25 ml
0,5 ml
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15590102
Brand: Bel-Art™ F367210050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Undvik korskontaminering genom att använda en annan sked för varje prov
  • Dessa minimått för engångsbruk är designade för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material
  • Tillverkad av vit slagkraftig polystyrenplast
  • Alla sterila produkter är partistämplade för korrekt spårning
Specifications
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att hämta små, specifika volymprover av pulver eller liknande material
Inkluderar Rundad skål och tunn handtagshals
Material Polystyren