Läs mer
Bel-Art™ Mini-Sieve Mikrosil set
Produktkod. 11342204 Handla allt SP Scienceware Produkter
Porstorlek:
25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Produktkod. 11342204
Brand: Bel-Art™ F378451000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder enkel handhållen användning för labbet eller fältet
  • Består av en stapel av fyra utbytbara skärmhållarsektioner, en fångstpanna, ett lock och fyra skärmhållarringar
  • Alla delar är gjutna av polypropen
  • Sektioner är friktionspassade och lätta att montera och ta isär för provtagning
  • Sorteringsparametrar kan ändras genom att byta ut de löstagbara fosforbronsnätinsatserna
  • Varje hållarsektion är 56 mm (2,25 tum) ID x 41 mm (1 625 tum) hög och rymmer cirka 60 ml
  • Måtten på det sammansatta setet med panna och lock är 21,6 cm (8,5 tum) hög x 7,2 cm (2,125 tum) maximal diameter
Specifikationer
Porstorlek 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, 230
Typ Sil Set
Diameter (engelska) Yttre 2,875 tum.
Material Polypropen
Höjd (engelska) 8,5 tum
Inkluderar Fyra utbytbara skärmhållningssegment, fångstrå, lock och fyra skärmhållarringar
Höjd (metrisk) 21.5cm
För användning med (applikation) Idealisk för snabb sortering av fält- eller labbpartikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 72 mm
Rammaterial Polypropen
Skärmstorlek Set om 8 (25 Mesh, 35 Mesh, 45 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 120 Mesh, 170 Mesh, 230 Mesh)
Mesh material Fosfor brons
Silnummer Set med 8 (25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 och 230)