Läs mer
Bel-Art™ Mini slangklämma
Produktkod. 11744615 Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
Tunnväggsrör
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Material:
Acetal plast
Produktkod. 11744615
Brand: Bel-Art™ F182270000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa små klämmor för positiv avstängning med fingertoppskontroll. Klämman är hållbar, rostar inte eller korroderar.
  • Enposition på/av
  • Ingen deformation, rost eller korrosion
  • Använd för tunnväggiga rör under 4,7 mm (0,19 tum) ytterdiameter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 100
Typ Mini slangklämma
Material Acetal plast
För användning med (utrustning) Tunnväggsrör
Färg Naturlig
Typ av käke Vinklad
Diameter (metrisk) Insida 4.7 mm