Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Musskydd med ryggåtkomst
Produktkod. 12972590
Change view
Viktintervall:
18 till 35 g
Produktkod. Viktintervall
12972590 18 till 35 g
1 options
Produktkod. 12972590 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F464010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 SEK
    688.65 SEK / Paket med 1
    Save 143.35 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Snabb, skonsam immobilisering ger handsfree ryggåtkomst för att utföra subkutana injektioner utan risk för att bli biten och mindre sannolikhet för att sticka fingrar
  • Tillverkad av TPX™ och kan rengöras och steriliseras med etanol eller autoklaveras
  • Designad för användning med möss som väger 18 till 35 g
  • Lättanvänd ingångstratt och två grindpositioner möjliggör snabb, skonsam och säker immobilisering av musen; båda händerna är nu fria att utföra uppgifter
  • Musen kan ledas med huvudet först eller svansen först in i hållaren. När svansen används först, förblir svansen utanför hållaren vilket möjliggör svanstatueringar eller svansblödningar
  • Cirkulär öppning i toppen av röret ger tillgång till ryggområdet vilket möjliggör snabba, exakta och konsekventa injektioner från mus till mus
  • Säker för användning med etanol och andra vanliga laboratoriedesinfektionsmedel; kommer inte att krascha och försvagas som akrylskydd
  • Autoklavsäker, tillåter användning med immunsupprimerade möss och andra speciellt utvecklade transgena möss
  • Fyra inbyggda U-formade kanaler på basen gör att hållaren kan fästas på en yta för att hålla på plats (hårdvara ingår ej)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
För användning med (applikation) Utför subkutana injektioner
Typ Mushållare
Inkluderar 2 grindpositioner, ryggtillgång
Material TPX™ PMP
Mått (L x B x H) 6,8 x 3,9 x 2,6 tum. (17,4 x 10 x 6,7 cm)
Längd (engelska) 6,8 tum
Längd (metrisk) 17.4 cm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 2,6 tum
Höjd (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelska) 1,25 tum.
Diameter (metrisk) 3.17 cm
Viktintervall 18 till 35 g