Läs mer
Bel Art™ NMR provrörsställ
Produktkod. 13462509
Change view
Håller:
Rör (3 mm)
Produktkod. Håller
13462509 Rör (3 mm)
1 options
Produktkod. 13462509 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F188540003
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att organisera och skydda tunnväggiga kärnmagnetiska resonansrör.
  • Tillverkad av robust, stabil polypropen
  • Halvsfäriska brunnar i underdäcks vaggorrör
  • Ändplåtshandtag gör transporten enkel
  • Ställen staplas säkert för att spara bänkutrymme
  • Rymmer upp till 72 rör i en 6 x 12 array
  • Kemikaliebeständig och autoklaverbar
  • Mått: 21L x 11B x 22 cm (8,375 x 4,5 x 8,75 tum.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (3 mm)
Material Polypropen
Positioner 72
Form Rektangulär
För användning med (applikation) För att hålla 3 mm OD tunnväggiga kärnmagnetiska resonansrör.
För användning med (utrustning) NMR-rör
Längd (metrisk) 21 cm
Längd (engelska) 8,375 tum.
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (engelska) 8,75 tum.
Inkluderar Endast rack
Produkttyp NMR provrörsställ
Höjd (metrisk) 22 cm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 11 cm