Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Flask- och flaskställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Flaskor (13 mm)
Flaskor (16 mm)
Flaskor (20 mm)
Flaskor (25 mm)
Rör (30 mm)
Material:
Polyeten
Polypropen
Positioner:
6
12
20
30
42
Beskrivning
Erbjuds i 5 rutnätskonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flask- och flaskställ passar de flesta små flaskor och flaskor.
- Liten nog att hålla i en hand
- Nedsänkbar
- Autoklaverbar och kemikaliebeständig
- Mått (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tum. (13 x 11 4,3 cm)
- Skicka platt men montera snabbt och enkelt
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Endast rack |
| Produkttyp | Flaskställ |
| Array | 6 x 7 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor (13 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 42 |
| Form | Fyrkantig |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Visa mer |