Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Flask- och flaskställ
Produktkod. 15520002
Change view
Håller:
Flaskor (13 mm)
Flaskor (16 mm)
Flaskor (20 mm)
Flaskor (25 mm)
Rör (30 mm)
Material:
Polyeten
Polypropen
Positioner:
6
12
20
30
42
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Material Positioner
15520002 Rör (30 mm) Polyeten 6
10062614 Flaskor (20 mm) Polypropen 20
10584854 Flaskor (13 mm) Polypropen 42
10164674 Flaskor (16 mm) Polypropen 30
15510002 Flaskor (25 mm) Polypropen 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15520002 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F185140030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 SEK
    327.85 SEK / Paket med 1
    Save 47.15 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Erbjuds i 5 rutnätskonfigurationer och passar de flesta små flaskor och flaskor.
Erbjuds i 5 rutnätskonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flask- och flaskställ passar de flesta små flaskor och flaskor.
  • Liten nog att hålla i en hand
  • Nedsänkbar
  • Autoklaverbar och kemikaliebeständig
  • Mått (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tum. (13 x 11 4,3 cm)
  • Skicka platt men montera snabbt och enkelt
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (30 mm)
Material Polyeten
Positioner 6
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 tum (13 x 11 x 4,3 cm)
Längd (metrisk) 13 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 1,7 tum
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 4.3 cm
Array 2 x 3
Bredd (metrisk) 11 cm