Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Flask- och flaskställ
Produktkod. p-51652 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Flaskor (13 mm)
Flaskor (16 mm)
Flaskor (20 mm)
Flaskor (25 mm)
Rör (30 mm)
Material:
Polyeten
Polypropen
Positioner:
6
12
20
30
42
Produktkod. 10062614
Brand: Bel Art™ F185140020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuds i 5 rutnätskonfigurationer och passar de flesta små flaskor och flaskor.
Erbjuds i 5 rutnätskonfigurationer. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flask- och flaskställ passar de flesta små flaskor och flaskor.
  • Liten nog att hålla i en hand
  • Nedsänkbar
  • Autoklaverbar och kemikaliebeständig
  • Mått (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 tum. (13 x 11 4,3 cm)
  • Skicka platt men montera snabbt och enkelt
Specifikationer
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Flaskställ
Array 4 x 5
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Flaskor (20 mm)
Material Polypropen
Positioner 20
Form Fyrkantig
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 tum. (13 x 11 x 4,3 cm)
Längd (metrisk) 13 cm
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 4.3 cm
Höjd (engelska) 1,7 tum
Diameter (metrisk) Inre 20 mm