Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Greppställ
Produktkod. p-53701 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
40
60
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (13 till 16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Produktkod. 10296294
Brand: Bel Art™ F187490000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör hänger i valfri position, även upp och ned
  • Små hållarfingrar i varje brunn håller varje tub säkert, perfekt för dekantering eller i ett vattenbad
  • Gjuten av autoklaverbar polypropen som sjunker i vattenbad
  • Ändplattor har plats för märkning och brunnar har alfanumerisk identifiering
  • Passar de flesta automatiserade provtagningsutrustningar
  • Staplingsbar
  • Lätt att montera: Snäpps ihop
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 tum. (11 x 25 x 7 cm)
Specifikationer
Produkttyp Provrörshållare
Array 15 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (10 till 13 mm)
Material Polypropen
Positioner 90
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,75 x 4,12 x 2,75 tum. (24,8 x 10,5 x 7 cm)
Längd (metrisk) 24.8 cm
Längd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (engelska) 4,12 tum.
Höjd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 2,75 tum