Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Greppställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
40
60
90
Håller:
Rör (10 till 13 mm)
Rör (13 till 16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Beskrivning
Provrör hänger i valfri position, även upp och ned
- Små hållarfingrar i varje brunn håller varje tub säkert, perfekt för dekantering eller i ett vattenbad
- Gjuten av autoklaverbar polypropen som sjunker i vattenbad
- Ändplattor har plats för märkning och brunnar har alfanumerisk identifiering
- Passar de flesta automatiserade provtagningsutrustningar
- Staplingsbar
- Lätt att montera: Snäpps ihop
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 tum. (11 x 25 x 7 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörshållare |
| Array | 12 x 5 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 60 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |