Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Flerrörsställ
Produktkod. 11892693
Change view
Håller:
Centrifugerör (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Centrifugerör (6 x 50 ml och 12 x 15 ml)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
11892693 Centrifugerör (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
11802703 Centrifugerör (6 x 50 ml och 12 x 15 ml)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11892693 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F187453011
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en kombination av populära centrifugrör i ett enda ställ.
  • Rymmer runda och koniska bottenrör
  • Vit polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Skickas platt och enkel montering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Centrifugerör (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Material Polypropen
Positioner 36
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Runda och koniska bottenrör
Storlek 24.6 x 10.4 x 6.4 cm
Mått (L x B x H) 24.6 x 10.4 x 6.4cm
Längd (metrisk) 246 mm
Produkttyp Universal Multi Rack
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 64 mm
Array 90 x 1
Bredd (metrisk) 104 mm