Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Flerrörsställ
Produktkod. p-4677512 Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Centrifugerör (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Centrifugerör (6 x 50 ml och 12 x 15 ml)
Produktkod. 11892693
Brand: Bel Art™ F187453011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll en kombination av populära centrifugrör i ett enda ställ.
  • Rymmer runda och koniska bottenrör
  • Vit polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Skickas platt och enkel montering
Specifikationer
Produkttyp Universal Multi Rack
Array 90 x 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Centrifugerör (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Material Polypropen
Positioner 36
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Runda och koniska bottenrör
Storlek 24.6 x 10.4 x 6.4 cm
Mått (L x B x H) 24.6 x 10.4 x 6.4cm
Längd (metrisk) 246 mm
Bredd (metrisk) 104 mm
Höjd (metrisk) 64 mm