Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pestle and Matched 1,5 ml tub
Produktkod. 11772324
Change view
Storlek:
Paket om 100
Produktkod. Storlek
11772324 Paket om 100
1 options
Produktkod. 11772324 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F199230000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För resuspendering av bakterieceller, fällningar av nukleinsyror eller proteiner och pellets av andra material
  • Gjuten engångspolypropen
  • Levereras med 1,5 ml mikrocentrifugrör av samma form för optimal malning
  • Stötstötens längd: 3,5 tum. (8,5 cm)
Specifikationer
För användning med (applikation) Resuspenderande bakterieceller, fällningar av nukleinsyror/proteiner och pellets av annat material
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) 1,5 ml mikrocentrifugrör
Disponibel Engångsbruk
Längd (engelska) 3,34 tum.
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Längd (metrisk) 85mm
Material Polypropen
Storlek Paket om 100