Läs mer
Bel-Art™ Piezoelektrisk gaständare
Beskrivning
Behöver ingen omladdning
- Kompakta, fristående elektriska generatorlampor Bunsenbrännare, gasspisar, ugnar, propanbrännare och oxyacetylenbrännare
- Håll bara in gasströmmen och tryck på knappen
- Fungerar utan flintor, bränsle, batterier eller kablar
- Bekvämt pistolgrepp i plast ger utmärkt kontroll vid siktning av aluminiumpipa
Beställningsinfo
Mått: 10 3/8L x 1W x 5 in.H (26 x 2,5 x 13 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bunsenbrännare, gasspisar, propan, oxi-acetylenfackla |
| Längd (engelska) | 10,438 tum. |
| Längd (metrisk) | 26,5 cm |
| Längd (metrisk) kniv | 26.5 cm |
| Material | Plast |
| För användning med (applikation) | Bekvämt pistolgrepp i plast ger utmärkt kontroll |
| Produkttyp | Piezoelektrisk gaständare |