Beskrivning
- Withstands approximately 16 lbs. of pressure
- Made of PTFE, stainless steel and polypropylene for maximum chemical resistance
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Typ | Pinch Valve |
| Material | Silicone, Rubber, Polypropylene |
| För användning med (utrustning) | Fits Tubing ID 7.9 to 9.5 mm |
| Storlek | 7,9 till 9,5 ID Slangar |
| Färg | White |
| Typ av käke | 2-Prong, 3-Prong |
| Diameter (metrisk) Insida | 7.9 to 9.5 |