Läs mer
Bel Art™ Klämventiler
Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
6 till 8 mm innerdiameter Slangar
7,9 till 9,5 ID Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tål cirka 16 lbs. av tryck
- Tillverkad av PTFE, rostfritt stål och polypropen för maximal kemikaliebeständighet
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Klämventil |
| Material | Silikon, gummi, polypropen |
| För användning med (utrustning) | Gravity flow, aspiratorflaska |
| Längd (engelska) | 4,01 tum. |
| Längd (metrisk) | 10.18 cm |
| Storlek | 6 till 8 mm innerdiameter Slangar |
| Färg | Naturlig |
| Typ av käke | Standard avsmalnande |
| Visa mer |