Läs mer
Bel-Art™ Pipettfyllare
Beskrivning
Krama och släpp sedan glödlampan för att dra in vätska i pipetten
- Pipethjälpen tas bort när vätska fyller bulben, och pipettoppen täcks snabbt med ett handskbeklädt finger för att säkert och enkelt kontrollera och släppa ut vätska
- Lampan är av Vikem™ vinyl med en avsmalnande polyetenchuck för snabb borttagning när pipeten fylls
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipett |
| Typ av grepp | Rund |
| Material | Vinyl |
| Modell | Standard |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettfyllare |
| Visa mer |