Läs mer
Bel-Art™ Pipetstödstativ
Produktkod. 10223143
Change view
Positioner:
50
Produktkod. Positioner
10223143 50
1 options
Produktkod. 10223143 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 SEK
    336.23 SEK / Paket med 1
    Save 180.77 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabilt ställ rymmer 50 pipetter i ett vertikalt 5 x 10 arrangemang för säker och bekväm förvaring
  • Topp- och mittdäck har hål med en diameter på 16 mm; Hålen på bottendäcket är avsmalnande från 16 mm till 6 mm i diameter för att förhindra att spetsar rör vid bänkskivan
  • Ändplåtar har handtag för enkel transport
  • Robust polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Håller Pipeter
Material Polypropen
Positioner 50
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 8,37 x 4,5 x 8,87 tum. (21,25 x 11,43 x 22,52 cm)
Längd (metrisk) 21.25 cm
Längd (engelska) 8,37 tum.
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (engelska) 8,87 tum.
Produkttyp Pipetställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 22.52 cm
Array 10 x 5
Bredd (metrisk) 11.43 cm