Läs mer
Bel-Art™ Pipetvakuumsugsystem
Produktkod. p-4102845 Handla allt SP Scienceware Produkter
Ersättande hydrofobt filter
Typ:
Ersättande hydrofobt filter
Pipet Vacuum Aspirator Collection System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15237513
Brand: Bel-Art™ F199170155
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför vakuumaspiration av en mängd olika vätskor, inklusive vävnadsodlingsmedia, supernatanter och kemiskt avfall.
  • Inbyggd pump suger snabbt ut vätskor från pipettspets, pasteurpipett eller serologisk pipett som sätts in i uppsamlingsröret
  • Bibehåller låg ljudnivå (76 db på 1 meter) och minimal vibration
  • Utmärkt för vätskeuppsamling från vävnads- och/eller cellkultur, petriskålar, tallrikar, flaskor och rör
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig polypropenuppsamlingsflaska rymmer 3800 ml (1 gallon) vätskeavfall och har en säkerhetsöppning för att förhindra vakuumimplosion
  • Ett utbytbart hydrofobt filter förseglar sig självt om det blir vått och skyddar pumpmotorn från vätskekontamination
  • Lätt och kompakt design kommer inte att tränga ihop arbetsytan i en huva eller på bänken
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Plast
Typ Ersättande hydrofobt filter
Volym (metrisk) 3800 mL
För användning med (utrustning) Bel-Art Vacuum Aspirator Collection System
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Pipetvakuumsugsystem >