Läs mer
Bel-Art™ Pipett Pump™ Pipettrar
Produktkod. 11717924 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
0.2 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Produktkod. 11717924
Brand: Bel-Art™ F378970000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker, exakt och problemfri pipettering. Bel Art™ Pipett Pump™ Pipettrar använder en lättanvänd enhandsmanövrering.
  • Pipetter passar smidigt in i den flexibla koniska chucken
  • Tumhjulet på sidan är vridet för precisionssugning eller dispensering
  • Kolven kan tryckas in för snabb tömning
  • Resistent mot syror och alkalier
  • Ta isär alla delar för rengöring och före autoklavering vid º121 C (º250 F) i 20 minuter; chuck ska inte autoklaveras
  • Ersättande silikongummichuck och brickor finns tillgängliga
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (utrustning) Pipeter
Motstånd Syra och alkali