Läs mer
Bel-Art™ Pipett Pump™ Pipettrar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
0.2 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Beskrivning
Ger säker, exakt och problemfri pipettering. Bel Art™ Pipett Pump™ Pipettrar använder en lättanvänd enhandsmanövrering.
- Pipetter passar smidigt in i den flexibla koniska chucken
- Tumhjulet på sidan är vridet för precisionssugning eller dispensering
- Kolven kan tryckas in för snabb tömning
- Resistent mot syror och alkalier
- Ta isär alla delar för rengöring och före autoklavering vid º121 C (º250 F) i 20 minuter; chuck ska inte autoklaveras
- Ersättande silikongummichuck och brickor finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipett |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | Pipettpump Pipettörer |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |