Läs mer
Bel-Art™ Pipett Pump™ Pipettrar
Produktkod. p-46854 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå
Grön
Gul
Röd
Volym (metrisk):
0.2 mL
2 mL
10 mL
25 mL
Produktkod. 11717924
Brand: Bel-Art™ F378970000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker, exakt och problemfri pipettering. Bel Art™ Pipett Pump™ Pipettrar använder en lättanvänd enhandsmanövrering.
  • Pipetter passar smidigt in i den flexibla koniska chucken
  • Tumhjulet på sidan är vridet för precisionssugning eller dispensering
  • Kolven kan tryckas in för snabb tömning
  • Resistent mot syror och alkalier
  • Ta isär alla delar för rengöring och före autoklavering vid º121 C (º250 F) i 20 minuter; chuck ska inte autoklaveras
  • Ersättande silikongummichuck och brickor finns tillgängliga
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell Pipettpump Pipettörer
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (utrustning) Pipeter
Motstånd Syra och alkali