Läs mer
Bel-Art™ Täckglas i plast
Beskrivning
- Ger ett brytningsindex som liknar glas
- Okrossbar, säkrare än glas
- Används i biologiska och medicinska laboratorier samt i utbildningsapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Form | Fyrkantig |
| Material | Vinyl |
| Längd (metrisk) | 22 mm |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 15 mm |
| För användning med (applikation) | Separeras med vävnader för att förhindra repor |
| Kvantitet | 1000/Pk. |