Läs mer
Bel-Art™ Tallrikläsare
Produktkod. 11328763
Change view
Visningstyp:
Hold (Håll)
Produktkod. Visningstyp
11328763 Hold (Håll)
1 options
Produktkod. 11328763 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378610000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 SEK
    2919.14 SEK / Paket med 1
    Save 205.86 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Verktyget möjliggör säker undersökning av tallrikarnas botten utan att riskera spill i ansiktet och ögonen
  • För att undersöka cellmonoskikt, cellkloner och för att räkna virala plack eller bakteriekolonier
  • Enkel och säker avläsning av hemagglutination, hemagglutinationshämning, hemolys och agglutinationstester
  • Klart däck för viloplattor
  • Stor, justerbar spegel är perfekt för att titta på plattans undersida
  • Spegelförstoringen är 3X den faktiska plattstorleken
  • Tillverkad av polypropen med glasklart akryldäck för placering av tallrikar och petriskålar
Testning av hemagglutination, hemagglutinationshämning, hemolys och aglutinationstest
Specifikationer
Produkttyp Microtiter Tallrikläsare
Visningstyp Hold (Håll)
Förstoring 3X
Material Polypropen, klarglas akryldäck
För användning med (applikation) Hemagglutination, hemagglutinationshämning, hemolys och agglutinationstestning
För användning med (utrustning) Microtiter tallrikar