Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ PLUM™ Emergency Covered Eye Wash Station
Produktkod. 12739706
Change view
Inkluderar:
En 500 ml flaska salen och en 200 ml flaska pH-neutraliserande lösning, instruktionspiktogram, spegel och formsydda ögonkoppar
Kapacitet (metrisk):
500 ml, 200 ml
Sköljtid:
5 min./500 ml flaska, 2 min./200 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Kapacitet (metrisk) Sköljtid Förpackningsstorlek
12739706 En 500 ml flaska salen och en 200 ml flaska pH-neutraliserande lösning, instruktionspiktogram, spegel och formsydda ögonkoppar 500 ml, 200 ml 5 min./500 ml flaska, 2 min./200 ml flaska Varje
1 options
Produktkod. 12739706 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F248805003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
SP Scienceware™ PLUM™ Emergency Covered Eye Wash Station offers instant access to fast, safe, and effective first aid for eye and skin injuries.
Suitable for high dust/dirt areas
  • Convenient, wall-mountable stations
  • Bottles are sterile filled and sealed and require no maintenance or cleaning
  • Stations feature clear instructional pictograms
  • Flexible, form-fitting eyecups ensure gentle and efficient rinsing
  • Solitions have three year shelf life from date of manufacture
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Specifications
Kapacitet (engelska) 16 oz., 6.76 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml, 200 ml
Certifikat och efterlevnad ANSI Z358.1-2009, U.S. federal regulations
För användning med (applikation) For Workplaces where there is a risk of Eye Injuries from Acids or Alkalis
Inkluderar En 500 ml flaska salen och en 200 ml flaska pH-neutraliserande lösning, instruktionspiktogram, spegel och formsydda ögonkoppar
Montering Wall
Produkttyp Covered Double Eyewash Station
Sköljtid 5 min./500 ml flaska, 2 min./200 ml flaska
Sterilitet Sterile
Förvaringskrav 5°C to 35°C