Läs mer
Bel Art™ PLUM™ Emergency Eyewash Station Refills
Produktkod. 12719706
Change view
Produkttyp:
Refill för ögonskölj med saltlösning
Inkluderar:
Tre flaskor med 500 ml saltlösning, formsydd ögonkopp, dammskydd och instruktioner
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Produkttyp Inkluderar Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12719706 Refill för ögonskölj med saltlösning Tre flaskor med 500 ml saltlösning, formsydd ögonkopp, dammskydd och instruktioner 500 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 12719706 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F248800053
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Refill kits for PLUM station
Refill kits for PLUM station
  • Bottles contain a sterile 0.9% sodium chloride solution (saline) for rinsing dust and debris, or a 4.9% sterile phosphate buffer (pH neutralizing) solution to quickly neutralize acids and alkalis
  • Bottles have clear first aid instructions, twist-open design for quick access and a built-in eye cup with dust cap
  • Use to refill eye wash stations or take to job sites as part of first aid kits
  • Bottles require no maintenance and have a three-year shelf life from date of manufacture
Uppfyllande
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
För användning med (utrustning) PLUM Eyewash Stations or Alone
Inkluderar Tre flaskor med 500 ml saltlösning, formsydd ögonkopp, dammskydd och instruktioner
Produkttyp Refill för ögonskölj med saltlösning