Beskrivning
- Gjuten av starkt polykarbonat och monterad utan metalldelar, domkraften är elektriskt icke-ledande och kan sänkas ned i ett bad eller användas i korrosiva miljöer
- Ingjutet läge för att installera en vertikal stödstång (fabriknr. 183910002, säljs separat)
- En stor höjdjusteringsknapp möjliggör exakt positionering från 7,6 cm (3 tum) till 30 cm (12 tum)
- Både topp- och bottenplåtar kan borras för permanent fastsättning på bänk- eller labbutrustning med skruvar eller bultar
- Ytdiameter: 21 cm (8,25 tum)
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- US patent 7 111 825 B2; D541,504
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Höjd (metrisk) | 7,62 till 30,4 cm |
| Höjd (engelska) | 3 till 12 tum. |
| Kapacitet (engelska) | 15 lb. |
| Produkttyp | Poly-Jaque Lab Jack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |