Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Torkrör av polyeten med slangkopplingar
Produktkod. 17840695
Change view
Längd (metrisk):
22 mm
152 mm
203 mm
Produkttyp:
Byte av torkslang
Torkrör
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Produkttyp
17840695 22 mm Byte av torkslang
11801223 152 mm Torkrör
11801273 203 mm Torkrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17840695 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F199650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00 SEK
    172.75 SEK / Paket med 12
    Save 35.25 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kräver
Torkmedel
Fyll dessa okrossbara raka polyetenrör med ett torkmedel. Rör levereras med kopplingar som accepterar 0,25 - 0,375 tum slangar.
  • Mått: 16 mm ID x 19 mm OD (0,675 x 0,75 tum) i tre längdalternativ (4, 6 eller 8 tum)
  • Varje rör levereras med två polypropenkopplingar som klarar 6,4 till 9,5 mm (0,25 till 0,375 tum) ID-slang
  • Ytterligare monteringstips kan köpas separat
  • Torkmedel ingår ej
Specifikationer
Passar rör 6,4 till 9,5 mm
Längd (engelska) Tips 0,87 tum.
Längd (engelska) 0,87 tum.
Längd (metrisk) spets 22 mm
Längd (metrisk) 22 mm
Material Polyeten
Produkttyp Byte av torkslang