Läs mer
Bel-Art™ Stora hinkar
Beskrivning
- Genomskinliga vita hinkar gör det lättare att se vätskenivån
- Polypropen är ångautoklaverbar (121 °C), polyeten är inte autoklaverbar
- 8-qt./7.6L hink har avtagbar stålpläterad stödring och bygelhandtag
- 14-qt./13,2L hink har stålpläterat svängbart bygelhandtag med grepp, ingen stödring
- Stora hinkar uppfyller amerikansk specifikation MIL-P36257A
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 13,2 l |
| Examen | Hold (Håll) |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 2,99 gal. |
| Certifikat och efterlevnad | USA, MIL-PL36257A |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | 2,99 gal. Hink |
| Handtagsmaterial | Pläterat stål |
| Visa mer |