Läs mer
Bel-Art™ Stora hinkar
Produktkod. p-3273220 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
13.2 L
Material:
Polypropen
Produktkod. 17142986
Brand: Bel-Art™ F167760000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta hinkar med påsatta lock/lock och stålpläterade bygelhandtag
  • Genomskinliga vita hinkar gör det lättare att se vätskenivån
  • Polypropen är ångautoklaverbar (121 °C), polyeten är inte autoklaverbar
  • 8-qt./7.6L hink har avtagbar stålpläterad stödring och bygelhandtag
  • 14-qt./13,2L hink har stålpläterat svängbart bygelhandtag med grepp, ingen stödring
  • Stora hinkar uppfyller amerikansk specifikation MIL-P36257A
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 13.2 L
Examen None
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,99 gal.
Certifikat och efterlevnad USA, MIL-PL36257A
Färg Vitt
Beskrivning 2,99 gal. Hink
Handtagsmaterial Pläterat stål
Höjd (engelska) 12,75 tum.
Höjd (metrisk) 32 cm
Inkluderar stålpläterat fritt svängbart handtag med grepp, tätt passande lock