Läs mer
Bel-Art™ Polygon Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger utan pivotring
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9.5 mm
Längd (engelska):
0,38 tum.
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,1875 tum.
1,625 tum.
2 tum
2,31 tum.
Diameter (engelska):
0,19 tum
0,23 tum
0,25 tum
0,3125 tum.
0,37 tum.
Beskrivning
Lägger till turbulens i förhållande till liknande släta cylindriska stänger. Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning.
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008 anläggning
- Autoklavsäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| Längd (engelska) | 1,1875 tum. |
| Beläggning | PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 50 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Polygon Spinbar™ Magnetiska omrörarstänger utan pivotring >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering