Läs mer
Bel Art™ Buretklämmor av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Typ:
Enkel byrettsklämma
Beskrivning
- Tillverkad av kemikaliebeständig polypropen som är autoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
- Mjuka gummikuddar håller buret utan att repa
- Graderingarna förblir synliga
- Klämman passar standardstödstänger (12,5 mm) och inkluderar en adapter för att passa till smalare 9,5 mm stavar
- Stödstång ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Enkel byrettsklämma |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Adapter för att passa till en smalare 0,37 tums stav |
| För användning med (utrustning) | Enkel klämma till standardstödstång |
| Färg | Vitt |
| Typ av käke | 2-stift, 3-stift |
| Diameter (metrisk) Insida | 9,5 till 12,5 mm |