Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Coplin färgningsburk
Produktkod. 10082844
Change view
Slide Count:
10
Produktkod. Slide Count
10082844 10
1 options
Produktkod. 10082844 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F442081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    110.40 SEK / Paket med 1
    Save 205.60 SEK
    65% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar den klassiska avsmalnande fyrkantiga designen med en större öppning för enklare placering och borttagning av objektglas. Bel Art™ Polypropen Coplin Staining Jar gör arbetet med objektglas lättare.
    • Fem interna skåror rymmer upp till 10 standard 25 x 75 mm diabilder rygg mot rygg
    • Ånga autoklaverbar vid 121 ºC
    • Platt topp
    • Lätt grepp räfflad kant
    • Djup tråd
    • Tätningsring för att förhindra läckage
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 322 cm3
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Färgningsburk
Kvantitet Varje
Slide Count 10
Höjd (metrisk) 11.4 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (engelska) 2,375 tum.
Diameter (metrisk) 59.7 mm