Beskrivning
Tillverkad av genomskinlig polypropen, idealisk för allmän laboratorieanvändning och erbjuder väldesignade piper och stora handtag.
- Metriska graderingar ingjutna i yttervägg
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Balanserat handtag för kontrollerad hällning
- 5 000 mL (5 L) och 10 000 mL (10 L) modeller har ett uppdaterat formgjutet handtag för ett säkrare grepp och ett omdesignat handspår vid basen för enkel lyft
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Överst | 2,5 tum |
| Diameter (metrisk) Överst | 6.35 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För kontrollerad hällning, kemiskt resistent och splittringssäker |
| Höjd (engelska) | 4,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 11.9 cm |
| Ökar | 5 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 250 °F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 121 °C |
| Visa mer |