Läs mer
Bel-Art™ Graderade kannor av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Beskrivning
Tillverkad av genomskinlig polypropen, idealisk för allmän laboratorieanvändning och erbjuder väldesignade piper och stora handtag.
- Metriska graderingar ingjutna i yttervägg
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Balanserat handtag för kontrollerad hällning
- 5 000 mL (5 L) och 10 000 mL (10 L) modeller har ett uppdaterat formgjutet handtag för ett säkrare grepp och ett omdesignat handspår vid basen för enkel lyft
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Överst | 4,1 tum |
| Diameter (metrisk) Överst | 10.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För kontrollerad hällning, kemiskt resistent och splittringssäker |
| Höjd (engelska) | 6,6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 16.7 cm |
| Ökar | 50 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 250 °F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 121 °C |
| Visa mer |