Läs mer
Bel-Art™ Graderade kannor av polypropen
Produktkod. 12352068 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12352068 3000 mL
12312068 250 mL
12322068 500 mL
12332068 1000 mL
12342068 2000 mL
12362068 5000 mL
15590986 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12352068 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F289930000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av genomskinlig polypropen, idealisk för allmän laboratorieanvändning och erbjuder väldesignade piper och stora handtag.
  • Metriska graderingar ingjutna i yttervägg
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Balanserat handtag för kontrollerad hällning
  • 5 000 mL (5 L) och 10 000 mL (10 L) modeller har ett uppdaterat formgjutet handtag för ett säkrare grepp och ett omdesignat handspår vid basen för enkel lyft
Specifikationer
Diameter (engelska) Överst 5,75 tum.
Diameter (metrisk) Överst 14.6 cm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För kontrollerad hällning, kemiskt resistent och splittringssäker
Höjd (engelska) 10,4 tum
Höjd (metrisk) 26.4 cm
Ökar 100 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 250 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 121 °C
Typ Tillbringare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Gjutna graderingar
Stil Griffin, låg form