Läs mer
Bel-Art™ Mikrocentrifugrörställ av polypropen
Produktkod. 15356279
Change view
Positioner:
20
Produktkod. Positioner
15356279 20
1 options
Produktkod. 15356279 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F188430000
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer tjugo 1,5 ml mikrocentrifugrör
  • Tvåvåningsställ håller rören så att de sticker ut cirka 1 tum. (2,5 cm) ovanför ställytan för effektiv hantering
  • Numrerade brunnar
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Beställningsinfo
Totalt: 8 1/4L x 2 3/4W x 1 3/8 in.H (21 x 7 x 3,5 cm).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Mikrorör (1,5 ml)
Material Polypropen
Positioner 20
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 6/Cs.
Mått (L x B x H) 8,25 x 2,75 x 1,37 tum. (21 x 7 x 3,5 cm)
Längd (metrisk) 21 cm
Längd (engelska) 8,25 tum.
Bredd (engelska) 2,75 tum
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Array 10 x 2
Bredd (metrisk) 7 cm