Läs mer
Bel-Art™ Polis i polypropen
Produktkod. 10212853 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
20,3 cm
Produktkod. 10212853
Brand: Bel-Art™ F377390001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje varv har en stång ena änden tillplattad och skuren diagonalt
  • Diameter 4,7 mm (0,188 tum)
  • Längd 20,3 cm (8 tum)
  • Ånga autoklaverbar vid °121 C (°250 F) för återanvändning utan rädsla för provkontamination
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,189 tum.
För användning med (applikation) Designad för aggressiv skrapning och spridning utan att repa
Inkluderar Tillplattad ände på ena sidan och diagonalt skuren i andra änden
Längd (engelska) 8 tum
Diameter (metrisk) 0.47 cm
Längd (metrisk) 20,3 cm
Material Polypropen
Kvantitet 6
Form Cylinder
Typ Omrörarstav