Beskrivning
- 60° vinkel
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Skaftlängd 25 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 138 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 1,8 cm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 8.3 cm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | För överföring av pulver |
| Längd (metrisk) skaft | 2.5 cm |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (pulver) |