Läs mer
Bel Art™ Steriliseringsbrickor av polypropen
Produktkod. 11762555
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
18 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11762555 18 l
11745074 5 l
11752555 13 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11762555 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H162640000
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrosionsbeständiga brickor av polypropenplast har rundade hörn för enkel rengöring och släta, avsmalnande sidor för stapling.
  • Idealisk för att sterilisera instrument, flaskor som innehåller agar, avjoniserat vatten, koksaltlösning och andra reagenser, och för säker rengöring av glas i diskhoar
  • Brickor är ångautoklaverbara vid 121 °C (250 °F)
  • Omslag säljs separat
Beställningsinfo
Omslag säljs separat.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18 l
Mått (L x B x H) 20,3 x 15,5 x 5 tum. (53,3 x 39,4 x 12,7 cm)
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (metrisk) 53.3 cm
Material Polypropen
Typ Steriliseringsbricka
Bredd (metrisk) 39.4 cm
För användning med Passar 18L brickskydd, Mfr. Inga. H162590000
Längd (engelska) 53 cm
Höjd (engelska) 5 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 15,5 tum