Läs mer
Bel Art™ Steriliseringsbrickor av polypropen
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 l
13 l
18 l
Descripción
Korrosionsbeständiga brickor av polypropenplast har rundade hörn för enkel rengöring och släta, avsmalnande sidor för stapling.
- Idealisk för att sterilisera instrument, flaskor som innehåller agar, avjoniserat vatten, koksaltlösning och andra reagenser, och för säker rengöring av glas i diskhoar
- Brickor är ångautoklaverbara vid 121 °C (250 °F)
- Omslag säljs separat
Información de órdenes
Omslag säljs separat.
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Mått (L x B x H) | 12 x 8 x 5 tum. (30,5 x 20,3 x 12,7 cm) |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 12.7 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Steriliseringsbricka |
| Bredd (metrisk) | 20.3 cm |
| För användning med | Passar 5L brickskydd, Mfr. Inga. H162590000 |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido