Läs mer
Bel-Art™ Bärbart handskboxsystem
Produktkod. 10626765
Change view
Inkluderar:
Med gasportar
Utan gasportar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10626765 Utan gasportar -
11747395 Med gasportar -
12388617 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10626765 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H500282000
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Levereras med ett par handskar och två klämringar
Operatören och den yttre miljön skyddas med Bel-Art™ Portable Glove Box System, ett lätt, fristående bärbart isoleringsskåp.
  • Stort akrylfönster med 6 tum cirkulära handsköppningar möjliggör säker visning av operationer; Sidoport med en diameter på 8 tum tillåter enkel insättning av material och utrustning
  • Stor storlek, 22 tum långa (20 tum installerade) neoprenhandskar ingår; Ger bra skydd mot penetrering av gas, vätska eller fasta material
  • Handskar fästs i de 6 tum cirkulära porthålen med klämringar (ingår)
  • Kropp gjuten av LDPE med runda hörn genomgående för enkel rengöring
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 13 x 27 x 22 tum. (33 x 69 x 56 cm). Fraktvikt: 38 lb. (17,2 kg). Observera att ersättningsklämringar (fabrikenr. 500290200) och ersättningshandskar av neopren (fabrikantnr. H500290000) finns tillgängliga.
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Material LDPE
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Höjd (engelska) 22 tum
Höjd (metrisk) 55 cm
Inkluderar Utan gasportar
Bredd (engelska) 27 tum.
Bredd (metrisk) 68.5 cm