Läs mer
Bel-Art™ Bärbart handskboxsystem
Produktkod. 11747395
Change view
Inkluderar:
Med gasportar
Utan gasportar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11747395 Med gasportar -
10626765 Utan gasportar -
12388617 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11747395 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H500282001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19620.00 SEK
    17629.45 SEK / Paket med 1
    Save 1990.55 SEK
    10% Av
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Levereras med ett par handskar och två klämringar
Operatören och den yttre miljön skyddas med Bel-Art™ Portable Glove Box System, ett lätt, fristående bärbart isoleringsskåp.
  • Stort akrylfönster med 6 tum cirkulära handsköppningar möjliggör säker visning av operationer; Sidoport med en diameter på 8 tum tillåter enkel insättning av material och utrustning
  • Stor storlek, 22 tum långa (20 tum installerade) neoprenhandskar ingår; Ger bra skydd mot penetrering av gas, vätska eller fasta material
  • Handskar fästs i de 6 tum cirkulära porthålen med klämringar (ingår)
  • Kropp gjuten av LDPE med runda hörn genomgående för enkel rengöring
Order Info
Mått (L x B x H): 13 x 27 x 22 tum. (33 x 69 x 56 cm). Fraktvikt: 38 lb. (17,2 kg). Observera att ersättningsklämringar (fabrikenr. 500290200) och ersättningshandskar av neopren (fabrikantnr. H500290000) finns tillgängliga.
Specifica
Produkttyp Handskfacket
Material LDPE
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Höjd (engelska) 22 tum
Höjd (metrisk) 55 cm
Inkluderar Med gasportar
Bredd (engelska) 27 tum.
Bredd (metrisk) 68.5 cm