Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ 100 ml Petriskål Ministäll
Produktkod. 11382194
Change view
Positioner:
6
Produktkod. Positioner
11382194 6
1 options
Produktkod. 11382194 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189790006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 SEK
    233.52 SEK / Paket med 1
    Save 142.48 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organiserar och håller säkert sex 100 mm petriskålar med lock. Bel-Art™ Poxygrid™ 100 mL Petriskål Ministäll håller bänkskivorna snygga och organiserade.
  • Rymmer sex 100 mm petriskålar med lock
  • Idealisk för labbtransport och inkubation av disk
  • Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig och ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Petriskålar med lock (100 mm)
Material Ståltråd
Positioner 6
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Mått (L x B x H) 5,25 x 3,25 x 4,75 tum. (13 x 8,5 x 12 cm)
Längd (metrisk) 13 cm
Längd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (engelska) 4,75 tum.
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 12 cm
Array 1 x 6
Bredd (metrisk) 8.5 cm