Läs mer
Bel-Art™ SA Poxygrid Centrifugerrörstativ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Rör (500 ml)
Beskrivning
Håller rör som inte kan stå upprätt av sig själva. Rack möjliggör bekväm transport och förvaring av upp till fyra 500 mL centrifugrör med konisk botten.
- Värmehärdad epoxibeläggning påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Temperaturområde: -223 ºC (-369 ºF) till 121 C (º250 ºF)
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Centrifugerrörstativ |
| Array | 1 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (500 ml) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 4 |
| Form | Fyrkantig |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |